missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Pyridyl)oxamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137961 1 g
17900335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9957001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13120-39-3
Molekylær formel C7 H6 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Synonym N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
IUPAC navn 2-oxo-2-(pyridin-2-ylamino)acetic acid
SMIL OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10)
Formel vægt 166.0378
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.