Få mere at vide
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimid), 97%
Artikelnummer. 10646704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646704 25 g Glasflaske 25g
10742774 1 g Glasflaske 1g
10350534 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387650250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 145100-50-1 ∣ C7H4F6N2O4S2 ∣ 358,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145100-50-1
Molekylær formel C7H4F6N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 358.23
MDL nummer MFCD00191834
InChI nøgle DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 97,0 °C (2,0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Smeltepunkt 40,0 °C til 43,0 °C
Farve Hvid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Fieser 17,293
Flammepunkt 110 °C
Formel vægt 358.24
Procent renhed 97%
Grad Ubedømt
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Tæthed 110g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.