missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17994186
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994186 25 mg
17922336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.140025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
CAS 13120-39-3
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10)
SMIL OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
IUPAC navn 2-oxo-2-(pyridin-2-ylamino)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 166.0378 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.