Få mere at vide
N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2731671-59-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nateglinide IPP Impurity Dicyclohexylammonium Salt, N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-oxo-2-(pyridin-2-ylamino)acetic acid;hydrochloride |
| Vis mere |