Få mere at vide
N-2-Pyridinyl-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2-Pyridinyl-beta-alanine |
| CAS | 104961-64-0 |
| Molekylær formel | C8H10N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(2-Pyridinylamino)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c11-8(12)4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CCNc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 3-(pyridin-2-ylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vægt | 166.0742 |