Få mere at vide
N-2-Pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2-Pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 74764-17-3 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6,8H2,(H,9,10) |
| SMIL | NCCNc1ccccn1 |
| IUPAC navn | N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0953 |