Få mere at vide
N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Rasagiline |
| CAS | 1875-50-9 |
| Molekylær formel | C12 H13 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine, 1H-Inden-1-amine','2,3-dihydro-N-2-propyn-1-yl-, 1-Indanamine','N-2-propynyl- (7CI,8CI), 1H-Inden-1-amine','2,3-dihydro-N-2-propynyl- (9CI), 2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, AGN 1135, Racemic rasagiline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2 |
| SMIL | C#CCNC1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.238 |
| Formel vægt | 171.105 |