Få mere at vide
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17932066
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932066 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.320025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide
CAS 1489-24-3
Analyt- eller komponentnavne N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 N O S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Formamide, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, Formanilide, 2'-(phenylthio)- (7CI,8CI), N-[(o-Phenylthio)phenyl]formamide, N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide
InChI formel InChI=1S/C13H11NOS/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,14,15)
SMIL O=CNc1ccccc1Sc2ccccc2
IUPAC navn N-(2-phenylsulfanylphenyl)formamide
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 229.0561 g/mol