Få mere at vide
N-(2-Phenylethyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Phenylethyl)acetamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-9(12)11-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 163.0997 |