Få mere at vide
N-(2-Phenoxyphenyl)metansulphonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049353
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049353 25 mg
30049280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049353 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0378.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(2-phenoxyphenyl)metansulphonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
CAS 51765-51-6
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H13 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP), Nimesulide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2
IUPAC navn N-(2-phenoxyphenyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 263.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 263,0616 g/mol