Få mere at vide
N-(2-Phenoxyphenyl)metansulphonamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-phenoxyphenyl)metansulphonamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 51765-51-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H13 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP), Nimesulide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-(2-phenoxyphenyl)metansulfonamid |
| Vis mere |