Få mere at vide
N-[2-(p-Cinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolone Sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(p-Cinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolone Sulfonamide |
| CAS | 130964-40-8 |
| Molekylær formel | C20H21N3O2S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O2S/c24-26(25,20-10-4-9-18-16-22-13-11-19(18)20)23-15-14-21-12-5-8-17-6-2-1-3-7-17/h1-11,13,16,21,23H,12,14-15H2/b8-5+ |
| SMIL | O=S(=O)(NCCNC\C=C\c1ccccc1)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC navn | N-[2-[[(E)-3-phenylprop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.46 |