Få mere at vide
N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline Sulfonamide Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline Sulfonamide Dihydrochloride |
| CAS | 130964-39-5 |
| Molekylær formel | C20H22BrCl2N3O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2-[[3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-yl]amino]ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride, H-89 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20BrN3O2S.2ClH/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20;;/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2;2*1H/b3-2+;; |
| SMIL | Cl.Cl.Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-[[(E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.28 |