Få mere at vide
N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| CAS | 80638-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)16(17)18/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11H2,1H3 |
| SMIL | CN(Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C2CCCCC2 |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[(2-nitrophenyl)methyl]cyclohexanamine |
| Vis mere |