Få mere at vide
N-[[[2-Nitro-5-(propylthio)phenyl]amino]thioxomethyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(((2-Nitro-5-(propylthio)phenyl)amino)thioxomethyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 65671-10-5 |
| Molekylær formel | C12H15N3O4S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O4S2/c1-3-6-21-8-4-5-10(15(17)18)9(7-8)13-11(20)14-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16,20) |
| SMIL | CC(=O)Cc1c(F)cccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.4 |