Få mere at vide
N-(2-N’,N’-Dimethylaminoethyl)maleamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-N',N'-Dimethylaminoethyl)maleamic Acid |
| CAS | 116503-79-8 |
| Molekylær formel | C8H14N2O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-10(2)6-5-9-7(11)3-4-8(12)13/h3-4H,5-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/b4-3- |
| SMIL | CN(C)CCNC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-4-[2-(dimethylamino)ethylamino]-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.1004 |