Få mere at vide
N-[2-(Methylthio)ethyl]-2-[(3,3,3-trifluoropropyl)thio]-adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(Methylthio)ethyl]-2-[(3,3,3-trifluoropropyl)thio]-adenosine |
| CAS | 163706-58-9 |
| Molekylær formel | C16H22F3N5O4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cangrelor Metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22F3N5O4S2/c1-29-5-3-20-12-9-13(23-15(22-12)30-4-2-16(17,18)19)24(7-21-9)14-11(27)10(26)8(6-25)28-14/h7-8,10-11,14,25-27H,2-6H2,1H3,(H,20,22,23)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[C@@H](C(O)=O)NC(O[C@H]1[C@H](CCCC#C)C1)=O.CC(C)(N)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.5 |