Få mere at vide
N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049484
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049484 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049484 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methylpropyl)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]pentanamide
CAS 1314799-74-0
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Methylpropyl)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]pentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H29 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanamide, N-(2-methylpropyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide, N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide
InChI formel InChI=1S/C23H29N5O/c1-4-5-10-22(29)28(15-17(2)3)16-18-11-13-19(14-12-18)20-8-6-7-9-21(20)23-24-26-27-25-23/h6-9,11-14,17H,4-5,10,15-16H2,1-3H3,(H,24,25,26,27)
SMIL CCCCC(=O)N(CC(C)C)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
IUPAC navn N-(2-methylpropyl)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 391.5093
Mængde 25 mg
Formel vægt 391.2372 g/mol