Få mere at vide
N-(2-Methylpropionyl-d7)glycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Isobutyrylglycine-D7 (isobutyryl-D7) |
| CAS | 1330037-23-4 |
| Molekylær formel | C6H4D7NO3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | N-(2-methyl-1-oxopropyl-d7)glycine, N-Isobutyryl-d7-glycine; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,2D3,4 D |
| SMIL | O=C(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])NCC(O)=O |
| IUPAC navn | (2-(methyl-d3)propanoyl-2,3,3,3-d4)glycine |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.2 |
| Formel vægt | 152.12 g/mol |
| Vis mere |