missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, TRC

Artikelnummer. 30472735
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472735 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329755500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide
CAS 145133-92-2
Molekylær formel C12 H18 N2 O
Mængde 500 mg
Synonym N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, Acetamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)-, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, NSC 40128, Prilocaine Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-8-13-9-12(15)14-11-7-5-4-6-10(11)2/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CCCNCC(=O)Nc1ccccc1C
IUPAC navn N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 206.284
Formel vægt 206.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.