Få mere at vide
(±)-N-(2-Methylbutyryl-d9)glycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methylbutanoyl)glycine 2-methylbutanoyl-d9 |
| CAS | 1219798-77-2 |
| Molekylær formel | C7 2H9 H4 N O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Glycine, N-[2-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,3,3,4,4,4-d6]-, N-[2-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,3,3,4,4,4-d6]glycine, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-d9, 2-Methylbutyrylglycine-d9, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-D9 (2-methylbutanoyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)NCC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[[2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.24 |
| Formel vægt | 168.146 g/mol |
| Vis mere |