Få mere at vide
N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide','Dihydroc |
| CAS | 113276-94-1 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O2 S . 2 Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | N-[2-(methylamino)ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.25 |
| Formel vægt | 337.0419 |