Få mere at vide
N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine, Mikromol™
Artikelnummer. 17911416
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911416 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.310025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine
CAS 581076-64-4
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guanidine, N-(5-amino-2-methylphenyl)-, Guanidine, (5-amino-2-methylphenyl)- (9CI), N-(5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, (5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine
InChI formel InChI=1S/C8H12N4/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12-8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H4,10,11,12)
SMIL Cc1ccc(N)cc1NC(=N)N
IUPAC navn 1-(5-amino-2-methylphenyl)guanidine
Molekylvægt (g/mol) 164.208
Mængde 25 mg
Formel vægt 164.106 g/mol