Få mere at vide
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 796738-71-1 |
| Molekylær formel | C16 H13 N5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20) |
| SMIL | Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.31 |
| Formel vægt | 307.1069 |