Få mere at vide
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin, TRC
Artikelnummer. 30240629
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240629 500 mg
30240621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325590500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 796738-71-1
Molekylær formel C16 H13 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 307.31
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
IUPAC navn N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin
SMIL Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formel vægt 307.1069