Få mere at vide
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051451
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051451 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051451 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.190025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
CAS 796738-71-1
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
SMIL Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 307.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 307,1069 g/mol