Få mere at vide
N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine |
| CAS | 50563-55-8 |
| Molekylær formel | C11H17NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-dimethylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)12-7-8-13-3/h4-6,12H,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | COCCNc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.26 |
| Formel vægt | 179.131 |