missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine, TRC

Artikelnummer. 30466374
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466374 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM590870500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine
CAS 50563-55-8
Molekylær formel C11H17NO
Mængde 500 mg
Synonym N-(2-Methoxyethyl)-2,6-dimethylbenzenamine
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)12-7-8-13-3/h4-6,12H,7-8H2,1-3H3
SMIL COCCNc1c(C)cccc1C
IUPAC navn N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylaniline
Molekylvægt (g/mol) 179.26
Formel vægt 179.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.