missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethyl-N-(3-sulfopropyl)betaine, TRC

Artikelnummer. 30477159
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477159 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226105100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(Methacryloyloxy)ethyl]-N,N-dimethyl-N-(3-sulfopropyl)betaine
CAS 3637-26-1
Molekylær formel C11 H21 N O5 S
Mængde 100 g
Synonym N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloyloxyethyl)-N,N-dimethylammonium Betaine, N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloxyethyl)-N,N-dimethylammonium Betaine, N-(2-Methacryloyloxyethyl)-N,N-dimethyl-N-(sulfopropyl)betain, N,N-Dimethyl-N-[2-(methacryloyloxy)ethyl]-N-(3-sulfopropyl)ammonium Betaine, N,N-Dimethyl-N-methacryloyloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium Inner Salt, N,N-Dimethyl-N-[2-(methacryloyloxy)ethyl]-N-(3-sulfopropyl)ammonium Betaine, 3-[Dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium]propanesulfonate, 3-[N,N-Dimethyl-N-(methacryloyloxyethyl)ammonium]propanesulfonate, DMAPS, Dimethyl(2-methacryloyloxyethyl)(3-sulfopropyl)ammonium, Hartomer HB 6380, N,N-Dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-(3-sulfonatopropyl)-2-(methacryloyloxy)ethane-1-aminium, N,N-Dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-3-sulfo-1-propanaminium Inner Salt
InChI formel InChI=1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
SMIL CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn 3-[dimethyl-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 279.353
Formel vægt 279.114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.