missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[N-(2-Maleimidoethyl]ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30475066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475066 10 mg
30477663 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM13848010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185102-85-5
Molekylær formel C16H22N4O9
Molekylvægt (g/mol) 414.37
Synonym [N-(2-Maleimidoethyl]Ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid, Monoamide
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-[2-[2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)ethylamino]-2-oxoethyl]amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [N-(2-Maleimido)ethyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical Grade
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24N4O9/c21-11(17-3-4-20-12(22)1-2-13(20)23)7-18(8-14(24)25)5-6-19(9-15(26)27)10-16(28)29/h1-10H2,(H,17,21)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
Formel vægt 416.1543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.