Få mere at vide
N-(2-hydroxyphenyl)acetamid (2-acetamidophenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17982346
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982346 25 mg
17904056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(2-hydroxyphenyl)acetamid (2-acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC navn N-(2-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol