Få mere at vide
N-(2-hydroxyphenyl)acetamid (2-acetamidophenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17904056
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904056 100 mg
17982346 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17904056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.08
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(2-hydroxyphenyl)acetamid (2-acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC navn N-(2-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 151.0633 g/mol