Få mere at vide
N-(2-hydroxyethyl)succinimid, TRC
Artikelnummer. 30402200
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402200 500 mg
30390266 100 mg
30398277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH999888500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18190-44-8
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
Synonym 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,5-pyrrolidinedione (ACI), Succinimide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidine-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dione, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, N-(Hydroxyethyl)succinimide, NSC 38747, NSC 50940
IUPAC navn 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dion
SMIL OCCN1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Formel vægt 143.0582