Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)succinimid, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)succinimide |
| Smeltepunkt | 59 °C til 61 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 124744 |
| Formel vægt | 143.14 |
| Procent renhed | 95% |