Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin, 97%
Artikelnummer. 15456828
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456828 100 mL 100ml
15446828 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60368.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115,18 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2955-88-6
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00003181
InChI nøgle XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylethanol
SMIL OCCN1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Tæthed 0.985
Kogepunkt 79 °C til 81 °C
Flammepunkt 56 °C (133 °F)
Brydningsindeks 1.471
Mængde 100 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 102976
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand. Opløselig i alkohol, æter og benzen.
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%