Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 97%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand. Opløselig i alkohol, ether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine |
| Tæthed | 0.985 |
| Kogepunkt | 79°C to 81°C |
| Flammepunkt | 56°C (133°F) |
| Brydningsindeks | 1.471 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102976 |
| Opløselighedsinformation | Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene. |
| Formel vægt | 115.17 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.