Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336850 25 g Glasflaske 25g
10132680 100 g Glasflaske 100g
10391044 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121200250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2955-88-6
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00003181
InChI nøgle XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylethanol
SMIL OCCN1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4713 to 1.4743
Mængde 25 g
Beilstein 20, II, 5
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 115.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.