Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)piperazin, 98,5%
Artikelnummer. 10704061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704061 100 g Glasflaske 100g
10498840 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121191000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-76-4
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00005970
InChI nøgle WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanol
SMIL C1CN(CCN1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -38,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 245 °C til 246 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5055 til 1,5075
Mængde 100 g
Beilstein 23, II, 6
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.