Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)piperazin (1-Piperazineethanol), TRC
Artikelnummer. 30420723
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420723 1 g
30413296 100 g
30413770 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4801201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-76-4
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanol
SMIL OCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Formel vægt 130.1106