Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide |
| CAS | 3891-07-4 |
| Molekylær formel | C10H9NO3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(N-Phthalimidyl)ethyl Alcohol, 2-Phthalimidoethanol, N-Hydroxyethylphthalimide, NSC 2773, NSC 50624 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2 |
| SMIL | OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-hydroxyethyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vægt | 191.0582 |