Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, 99%
Artikelnummer. 10593091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593091 100 g Glasflaske 100g
10583091 25 g Glasflaske 25g
10455485 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10593091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124921000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3891-07-4
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00005903
InChI nøgle MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
PubChem CID 3354762
IUPAC navn 2-(3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl)benzoesyre
SMIL OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver