Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 126°C to 129°C |
| Molekylær formel | C17H22NO6 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 147214 |
| Synonym | z-glu otbu-oh, cbz-glu obut-oh, cbz-l-glu otbu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-cbz-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-4-tert-butyl oxycarbonyl-2-phenylmethoxy carbonylamino butanoic acid, 5-tert-butyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, pubchem6261 |
| InChI nøgle | GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (2S)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.37 |
| Vis mere |