Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide, 98+%
Artikelnummer. 11482397
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482397 100 g 100g
11492397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14259.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3891-07-4 | C17H22NO6 | 336.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3891-07-4
MDL nummer MFCD00005903
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Molekylær formel C14H19NO3
Mængde 100 g
Beilstein 147214
Synonym 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
InChI nøgle QUZGNIZLRAGRHB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C(C)(C)C)NC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
IUPAC navn 2-(3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 249.31
PubChem CID 3354762
Formel vægt 191.19
Procent renhed ≥98%