missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, TRC

Artikelnummer. 17992185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992185 1 g
17911225 250 mg
17950615 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9423651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6265-73-2
Molekylær formel C8 H10 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, N-(2-hydroxyethyl)-, Nicotinamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(2-Hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxamide, 3-(2-Hydroxyethyl)carbamoylpyridine, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide, N-Nicotinoyl-2-aminoethanol, N-Nicotinoylethanolamine, NSC 33142, SG 86, Nicorandil amide
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)pyridine-3-carboxamide
SMIL OCCNC(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nicorandil Amide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12)
Formel vægt 166.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.