Få mere at vide
N-2-Hydroxyethyl-N-(methyl-d3)-p-toluenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2-Hydroxyethyl-N-(methyl-d3)-p-toluenesulfonamide |
| CAS | 854634-39-2 |
| Molekylær formel | C10H12D3NO3S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)11(2)7-8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCO)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-N-(trideuteriomethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.31 |
| Formel vægt | 232.0961 |