Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10598470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10598470 5 g Glasflaske 5g
10041070 100 g Glasflaske 100g
10605742 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10598470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121180050
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 622-40-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-40-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.17
MDL nummer MFCD00006180
InChI nøgle KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanol
SMIL C1COCCN1CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 223.0°C to 225.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4760 to 1.4780
Mængde 5 g
Beilstein 27, 7
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 26.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 131.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.