Få mere at vide
N-2-(Hydroxyethyl)-L-valine-d4 (Technical grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4 Valine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-5(2)6(7(10)11)8-3-4-9/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 165.1303 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |