Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302546 25 g 25g
11392536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06497.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20603-00-3 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimin bruges i organisk syntese, byggesten. Det er hovedsageligt involveret som et mellemprodukt i syntesen af Bazedoxifenacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimin bruges i organisk syntese, byggesten. Det er hovedsageligt involveret som et mellemprodukt i syntesen af Bazedoxifenacetat.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20603-00-3
Molekylær formel C8H17NO
Molekylvægt (g/mol) 143.23
MDL nummer MFCD00020988
InChI nøgle VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
PubChem CID 88615
IUPAC navn 2-(azepan-1-yl)ethanol
SMIL C1CCCN(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Tæthed 0.971
Kogepunkt 114°C to 115°C (23 mmHg)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 104110
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 143.22
Procent renhed 95%