Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)glycine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c6-2-1-5-3-4(7)8/h5-6H,1-3H2,(H,7,8) |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 119.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |