Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)formamide, 97%
Artikelnummer. 15459007
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459007 250 mg 250mg
15439007 1 g 1g
15449007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52345.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-06-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)formamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(2-Hydroxyethyl)formamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-06-1
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00021040
InChI nøgle BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl formamide, formamide, n-2-hydroxyethyl, n-formylethanolamine
PubChem CID 69657
IUPAC navn N-(2-hydroxyethyl)formamid
SMIL OCCNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Lineær formel HCONHCH2CH2OH
Mængde 250 mg
Formel vægt 89.09
Procent renhed 97%