Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 99%
Artikelnummer. 11439792
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439792 2500 g 2500g
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439792 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10833.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra inkompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-41-1
Molekylær formel C4H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008170
InChI nøgle LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC navn 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMIL NCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Smeltepunkt -28°C
Tæthed 1.029
pH 11.8
Kogepunkt 238°C to 240°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4861
Mængde 2500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 506012
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%